Merck
1237553
USP
エプレレノン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
9,11α-エポキシ-17-ヒドロキシ-3-オキソ-17α-プレグナ-4-エン-7α,21-ジカルボン酸, γ-ラクトン, メチルエステル, Cgp 30083, HSDB 7522, SC-66110, インスプラ, エプレレノン[USAN], エポキシメキスレノン, プレグナ-4-エン-7,21-ジカルボン酸, 9,11-エポキシ-17-ヒドロキシ-3-オキソ-, γ-ラクトン, メチル エステル, (7α,11α,17α)-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H30O6
CAS番号:
分子量:
414.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
eplerenone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@]32[C@H]1C[C@@]4([C@@]6(OC(=O)CC6)CC[C@H]4[C@@H]3[C@@H](CC5=CC(=O)CC[C@@]52C)C(=O)OC)C
InChI
1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI Key
JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C2(4306)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Eplerenone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
エプレレノンは、スピロノラクトン(製品番号S3378)よりもミネラルコルチコイドレセプターに特異的に作用するアルドステロンアンタゴニストであり、プロゲステロン、アンドロゲン、グルココルチコイドの各レセプターに対する親和性は低くなっています。
エプレレノンはアルドステロンアンタゴニストです。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1237553-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1