Merck
Y0001705
システム適合性用エプレレノン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
エプレレノン, 9,11α-エポキシ-17-ヒドロキシ-3-オキソ-17α-プレグナ-4-エン-7α,21-ジカルボン酸, γ-ラクトン, メチルエステル, Cgp 30083, HSDB 7522, SC-66110, インスプラ, エプレレノン[USAN], エポキシメキスレノン, プレグナ-4-エン-7,21-ジカルボン酸, 9,11-エポキシ-17-ヒドロキシ-3-オキソ-, γ-ラクトン, メチル エステル, (7α,11α,17α)-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H30O6
CAS番号:
分子量:
414.49
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
eplerenone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI Key
JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C2(4306)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Eplerenone for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
エプレレノンは、スピロノラクトン(製品番号S3378)よりもミネラルコルチコイドレセプターに特異的に作用するアルドステロンアンタゴニストであり、プロゲステロン、アンドロゲン、グルココルチコイドの各レセプターに対する親和性は低くなっています。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)