安全性情報
PHR8840
Supelco
(R)-ゾピクロン
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(−)-(5R)-6-(5-クロロピリジン-2-イル)-7-オキソ-6,7-ジヒドロ-5H-ピロロ[3,4-b]ピラジン-5-イル4-メチルピペラジン-1-カルボキシレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17ClN6O3
CAS番号:
分子量:
388.81
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
APIファミリー
zopiclone
包装
pkg of 20MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Clc1cnc(cc1)N2[C@@H](c4nccnc4C2=O)OC(=O)N3CCN(CC3)C
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m1/s1
InChI Key
GBBSUAFBMRNDJC-MRXNPFEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8840-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)