詳細
This rugged and stable rack holds 24 scintillation vials (30mm diameter) for convenient storage, handling, and sample preparation.
特徴および利点
- This rugged and stable rack holds 24 scintillation vials (30mm diameter) for convenient storage, handling, and sample preparation.
- Corrosion-resistant, autoclavable polypropylene
- Shelf height: 4.4cm (1³/₄")
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)