Merck
Z176974
Scienceware® serum-vial support
Holds 40 x 13-16 mm tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
特徴
Holds 40 x 13-16 mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18513-1640
L × W × H
10 in. × 4 3/8 in. × 3 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lightweight PP. Corrosion-proof. Fits most water baths for elevated temperature incubations. Top shelf height is 41mm (1⁵⁄₈").
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)