物質
clear acrylic
特徴
to hold 8 x 80 well racks
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23263B
L × W × H
310 mm × 236 mm × 122 mm
詳細
The Horizontal Storage Rack for 80-wells is strong, clear, and of acrylic construction. These racks help you keep large numbers of microtubes organized on your benchtop.
特徴および利点
- Holds up to eight 80-well microtube racks filled with either 1.5 or 2.0 mL microtubes
- Plenty of room to slide the racks in and out
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)