物質
clear acrylic rack
特徴
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20611
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
透明で頑丈なアクリルモデルのため、どの角度からも見ることができます。
斜めに作られた4つの棚によって0.1~25 mLピペットまたはカンを手元に置くことができ、破損したり散らばったりすることを防ぎます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック