Merck
HS20613
マニュアルピペットラック
red plastic, double
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122801
NACRES:
NB.35
物質
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
red plastic
特徴
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20613
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
サイズ
291x88x401 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
斜めに作られた4つの棚によって0.1~25 mLピペットまたはカンを手元に置くことができ、破損したり散らばったりすることを防ぎます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)