Merck
Z692964
Cargo インターロック式マニュアルピペットラック
magnets connect the racks securely and safely to metal surfaces
別名:
保存ラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122801
NACRES:
NB.35
特徴
Holds 0.1 to 50 mL pipettes
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20615M
詳細
お客様の血清ピペットに理想的です!
カーゴマニュアルピペットラックを用いてお客様の実験室ニーズを満たしましょう。側面の連結部を水平にカチッと音がするまではめます。上部の連結部で安全にロックします。ラックの両側の磁石により、ファイルキャビネット、ドラフト、冷蔵庫、冷凍庫などの金属表面に安全に取り付けできます。
傾きのついた棚であるため、0.1~50 mLのピペットを手の届く範囲に保管可能です。防塵用にフタが付いていますので、ラック内にホコリがたまるのを防げます。また、水平に連結した場合、余分なスペースができますので、フタを棚として追加することもできます。色合いの異なるブルーですので、様々な用途があります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Glove Box Holder Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire)
HS23458
Glove Box Holder