Merck
HS120056
Flip & Grip® pipette holder or pipette stand
lime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.51
特徴
Holds 12 x pipettors
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120056
サイズ
332x193 mm
lime
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Flip & Grip Pipette Rotating Holder is the perfect choice for your labs changing needs. You can use the pipette holder on the bench top, or mount the holder under a shelf or counter to help maximize your working space.
法的情報
Flip & Grip is a registered trademark of Heathrow Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3