Merck
P4169
Pipette workstation
acrylic, with upper and lower rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
acrylic
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18961-0060
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acrylic rack holds pipettes of a wide variety of sizes on either the upper rack (25 mm wide slots) or the lower rack (20 mm wide slots).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)