物質
acrylic
clear (workstation)
特徴
holds 4 x pipettes and pipette tips
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS234631
L × W × H
244 mm × 165 mm × 246 mm
詳細
Organize your pipettes and tips in the Pipette Workstation and keep pipettes and disposable tips together in one convenient stand.
特徴および利点
- Acrylic workstation is opaque on sides with clear front and bin lids for easy content identification
- Holds up to four pipettes on top shelf
- Dual bins hold multiple size tips
- Self-closing lid provides dust-free storage
- Oversized lip allows for easy access when wearing gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)