物質
acrylic
blue
特徴
to hold 6 pipette(s)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20613C
L × W × H
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
特徴および利点
- 6-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
- Designed to hold most major pipette brands