Merck
27201
Supelco
セプタム, PTFE/ブチルゴム製
PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix)), diam. × thickness 20 mm × 0.135 in., pkg of 100 ea
別名:
セプタ、PTFE表面ブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix))
詳細
Pharma-Fix septum
包装
pkg of 100 ea
外径
13 mm
直径×厚み
20 mm × 0.135 in.
適合性
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
詳細
シリコーンゴム製セプタムを使用して長時間高温に晒すと分解が起こり勝ちですが、この問題を克服するのに適しているのがPTFE溶着セプタムの使用です。分解が起こると、その結果としてベースラインのドリフトやゴーストピークが発生します。PTFE面をカラムパッキングへ向けることによって、このような問題は大方解消します。
アプリケーション
HPLCによる非修飾ベンゼン分析を行うときは、セプタムを使用して尿サンプル捕集中のバイアルにシールを施すことができます。
サンプリング効率と臭化メチルの破過を評価する目的で、PTFE面付きブチルセプタムをヘッドスペースバイアルに使用することができます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Lack of correlation between environmental or biological indicators of benzene exposure at parts per billion levels and micronuclei induction.
Violante, Francesco S., et al.
Environmental Research, 91.3, 135-142 (2003)
Sampling and stability of methyl bromide on activated charcoal.
Gan, Jianying, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43, 1361-1367 (1995)
Ian A. Fowlis
Gas Chromatography, 62-62 (2008)