物質
silver aluminum
特徴
tear-away
包装
pkg of 100 ea
外径
20 mm
直径
20 mm
適合性
for use with 20 mm crimp seal vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ラグーンでのバイオガス放出分析中に、グレーのストッパーが取り付けられた100 mLの血清ボトルの密封に使用されました。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lagoon-biogas emissions and carbon balance estimates of a swine production facility.
Journal of Environmental Quality, 34.1, 198-206 (2005)