物質
borosilicate glass bottle
詳細
USP Type I
特徴
autoclavable
closure type crimp top vial
外径
20 mm
キャパシティ
125 mL
直径× H
54 mm × 107 mm
容量
125 mL
色
clear
フィッティング
opening for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オートクレーブ対応で滅菌が容易。汚染を避ける必要のある物質を入れておきます。
アプリケーション
- 血清点眼薬の分注用密閉システムの 28 バリデーション:この研究では、血清点眼薬の分注用密閉システムを検証するために、Wheaton ガラス製血清ボトルを使用して無菌状態を維持し、汚染を防止しています。これは、眼科領域での使用において非常に重要です(Hogg et al., 2022)。
- バイオガスおよびメタン生産のための都市固形廃棄物の有機成分に対する嫌気性消化におけるハイドロチャーの効果の最適化:この研究では、Wheaton ガラス製血清ボトルを使用して制御実験を行い、嫌気性消化に対するハイドロチャー′の効果の最適化を追求し、バイオガスとメタン生成の正確な測定を確保しています(Ghasemzadeh et al., 2022)。
- 技術ノート:微生物発酵の動態測定のための自動ガスモニタリング装置の設計、開発、検証:この技術ノートでは、微生物発酵の動態を正確にモニタリングするために、Wheaton ガラス製血清ボトルを使用した自動ガスモニタリング装置の開発について説明し、バイオエンジニアリングプロセスの進歩に貢献しています(Rahavi et al., 2022)。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 32(3), 184-194 (2017-11-14)
The nitrogen and oxygen (δ δ NO The Cd-azide method yielded excellent results for routine determination of δ
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 33(15), 1227-1239 (2019-04-14)
The nitrogen and oxygen (δ15 N, δ18 O, and δ17 O values) isotopic compositions of nitrate (NO3- ) are crucial tracers of nutrient nitrogen (N) sources and dynamics in aquatic systems. Current methods such as bacterial denitrification or Cd-azide reduction
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 557572-557572 (2020-10-20)
Microalgae-based bioenergy production is a promising field with regard to the wide variety of algal species and metabolic potential. The use of liquid wastes as nutrient clearly improves the sustainability of microalgal biofuel production. Microalgae and bacteria have an ecological