Merck
33110-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. 51.7 mm × H (94.5 mm), pkg of 36 ea
別名:
Serum Bottle Crimp Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass bottle
特徴
autoclavable
closure type crimp top vial
包装
pkg of 36 ea
外径
51.7 mm × H (94.5 mm)
容量
100 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)