安全性情報
33143
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 36 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
物質
amber glass bottle
特徴
autoclavable
closure type crimp top vial
包装
pkg of 36 ea
外径 × H
25 mm × 50 mm
容量
10 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)