Merck
27455-U
Supelco
PTFE/シリコン製セプタム付きクリンプシール
silver aluminum seal,
pressure release open center
, PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 2.5 mm × 5 mil, pkg of 100 ea
別名:
100個入り、20 mm圧力開放シール、PTFE/シリコンライナー付き
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone
silver aluminum seal
包装
pkg of 100 ea
直径× 全厚 × PTFE厚
20 mm × 2.5 mm × 5 mil
適合性
for use with 20 mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE/ゴムセプタム付きの11 mmクリンプシールは、20 mmクリンプトップバイアルおよび6 mL、10 mL、および20 mLヘッドスペースバイアルに使用するためのものです。PTFE/シリコンセプタムは、穴を開けるまでほとんどの有機溶媒に対応していますが、クロロシランには推奨されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)