Merck
27296
Supelco
ヘッドスペースバイアル、ベベル型瓶口、丸底
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
物質
beveled finish clear glass vial
round bottom
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
22.6 mm × 75 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Headspace vials are available in several sizes. The style and diameter of headspace vials depend on the autosampler. Vials with rounded bottoms are sturdier and more resistant to pressure than the flat bottom vial. The rounded bottom version was created to allow the vial, when transported by a magnet, to drop more easily into the heating block.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)