Merck
854181-U
Supelco
Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
round bottom (with flat top finish)
詳細
flat top
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 20 mm
適合性
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)