Merck
SU860098
Supelco
ヘッドスペースバイアル、ねじ蓋、丸底(バイアルのみ)
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber glass vial
round bottom
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
22.5 mm × 75.5 mm
容量
20 mL
フィッティング
thread for 18
適合性
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このバイアルには、18 mmねじ山の特殊なスクリューキャップが必要です。標準的な18-400のスクリューキャップは、本製品には適合しません。 このバイアルに使用できるキャップの部品番号は、SU860101(PTFE/シリコン製、厚さ1.3 mmのセプタム付き)、SU860102(PTFE/ブチルゴム製、厚さ1.6 mmのセプタム付き)、SU860103 (PTFE/シリコン製、厚さ1.5 mmのセプタム付き)です。 いずれも、ステンレス製で、磁気を帯びています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
水中のVOCの測定におけるHS-SPMEとGC/MSの併用の高性能、信頼性、および再現性が、試験施設間試験で証明されました。HS-SPMEを用いた新しいISO 17943は、感度および選択性に関して、既存の公定法を改良したものです。