物質
aluminum seal
gray PTFE/butyl rubber
特徴
open center (10mm opening)
硬度
50 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
直径×厚み
20 mm × 0.118 in.
適合性
for use with 20mm crimp seal vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 20 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents many organic solvents: acetic acid (<50%), acetonitrile, acetone, alcohols, DMSO, phenol and are not compatible with alkanes, benzene, carbon disulfide, chlorinated solvents and cyclohexane.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック