物質
silver aluminum seal
white PTFE/silicone
特徴
open center
包装
pkg of 100 ea
外径
20 mm
直径× 全厚 × PTFE厚
20 mm × 3.2 mm × 2 mil
フィッティング
thread for 20 mm
適合性
for use with 20 mm crimp top vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Talanta, 219, 121251-121251 (2020-09-06)
A pH colorimetric sensor array (CSA) with fast response time (<1 min) using only one acid-base indicator, Bromothymol Blue (BB), was prepared and characterized by modulating the amount, C, of the surfactant Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate between 0 and 0.3725 gCTApTs/gprecursor with a