Merck
27245
Supelco
クリンプシール、Viton®セプタム付き
silver aluminum seal, diam. 20 mm, open center, 8 mm center hole, black Viton® septum, thickness 0.76 mm, pkg of × 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black Viton® septum
silver aluminum seal
特徴
closure type crimp seal
closure type crimp seal
open center 8 mm center hole
包装
pkg of × 100 ea
直径
20 mm
厚さ
0.76 mm
フィッティング
thread for 20 mm
適合性
for use with 20mm crimp top vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)