安全性情報
27234
Supelco
ストッパー
stopper diam. 20 mm, red rubber (Isoprene rubber), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32119211
物質
red rubber (Isoprene rubber)
硬度
40-50 (Durometer (° Shore A))
包装
pkg of 100 ea
外径
20 mm
ストッパー直径
20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)