Merck
Z113999
Sigma-Aldrich
Wheaton ガラス製血清ボトル
volume 50 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
別名:
Glass Serum Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
borosilicate glass bottle
詳細
USP Type I
特徴
autoclavable
closure type crimp top vial
外径
20 mm
キャパシティ
50 mL
直径× H
43 mm × 73 mm
容量
50 mL
clear
フィッティング
opening for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)