Merck
33181-U
Supelco
ハンドデキャッパー
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
詳細
Hand decapper
包装
pkg of 1 ea
適合性
for use with 11 mm crimp seals
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Vial Decapper, pliers-type for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
33282
Vial Decapper, pliers-type
Vial Decapper, pliers-type for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
33283
Vial Decapper, pliers-type