Merck
33281
Vial Decapper, pliers-type
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
詳細
Decapper, pliers style
包装
pkg of 1 ea
適合性
for use with 11 mm crimp seals
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 11 mm aluminum seal.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)