物質
(silicone blue transparent/PTFE transparent)
silver aluminum seal (10mm opening)
特徴
open center
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
外径
20 mm
直径× 全厚 × PTFE厚
20 mm × 3 mm × 5 mil
適合性
for use with 20 mm crimp top vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Crimp seals with PTFE/silicone septa may be used to seal the samples during the analysis of BTEX in BTEX contaminated waters, using static headspace extraction followed by gas chromatography with photoionization detection (HS-GC-PID).
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Engineering and microbiological aspects of BTEX removal in bioreactors under sulfate-reducing conditions.
Firmino MIP, et al.
Chemical Engineering Journal, 260, 503-512 (2015)