Merck
SMB00445
Sigma-Aldrich
ガノデル酸
≥98% (HPLC)
別名:
(2R,6R)-6-[(5R,7S,10S,13R,14R,15S,17R)-7,15-ジヒドロキシ-4,4,10,13,14-ペンタメチル-3,11-ジオキソ-2,5,6,7,12,15,16,17-オクタヒドロ-1H-シクロペンタ[a]フェナントレン-17-イル]-2-メチル-4-オキソヘプタン酸, (7β,15α,25R)-7,15-ジヒドロキシ-3,11,23-トリオキソ-ラノスタ-8-エン-26-酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H44O7
CAS番号:
分子量:
516.67
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C(C)CC(C[C@@H](C)[C@H]1C[C@H](O)[C@@]([C@]1(C)CC2=O)(C)C3=C2[C@]4(C)C(C[C@@H]3O)C(C)(C)C(CC4)=O)=O)=O
InChI
1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21,23,32,35H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16?,18-,19+,21?,23+,28+,29-,30+/m1/s1
InChI Key
DYOKDAQBNHPJFD-ZQEHRSJRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガノデル酸A又はGAAは、Ganoderma lucidum真菌に存在する最も豊富なトリテルペノイドの1つです。GAAの化学構造は、二重結合と鎖の末端のカルボキシル基のある四環です。
アプリケーション
ガノデル酸Aは下記で使用されています:
  • 低酸素誘発性のラット心筋細胞(H9c2)細胞傷害に対する保護作用を検討するため
  • ササゲの落花生芽壊死ウイルス(GBNV)感染に対する阻害作用及び抗ウイルス作用を検討するための標準品として
  • Ganoderma lucidumの二次代謝物の解析用のフーリエ変換赤外分光(FT-IR)光度計の標準品として
生物化学的/生理学的作用
ガノデル酸A(GAA)は高脂肪食(HFD)給餌マウスの脂質代謝、腸内微生物叢の組成、及び高脂血症を改善します。乳癌、ヒト肝細胞癌細胞、骨肉腫などのさまざまな癌細胞の細胞増殖を抑制することで、複数のin vitro試験で治療用の抗癌薬候補であることが立証されています。GAAは、脳卒中後うつ病(PSD)ラットモデルにおけるうつ病様行動、炎症、及び神経傷害に対して神経保護活性を示します。また、抗ヒト免疫不全ウイルス(HIV)活性も示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiahua Jiang et al.
International journal of molecular medicine, 21(5), 577-584 (2008-04-22)
Structurally related lanostane-type triterpenes, ganoderic acid A, F and H (GA-A, GA-F, GA-H), were identified in an oriental medicinal mushroom Ganoderma lucidum. In the present study we evaluated the effect of GA-A, GA-H and GA-F on highly invasive human breast
Yanhua Chang et al.
Phytotherapy research : PTR, 33(5), 1448-1456 (2019-03-07)
Effects of ganoderic acid A (GAA), a lanostane triterpene, on hypoxia-ischemia encephalopathy (HIE) remain unclear. We aimed to figure out the specific role of GAA in hypoxia-treated neural stem cells (NSCs) as well as the regulatory mechanisms. Primary rat NSCs
Xu Wang et al.
Molecular medicine reports, 16(4), 3894-3900 (2017-07-22)
Ganoderic acid A (GA‑A), a triterpenoid, has been demonstrated to suppress cell proliferation in various cancers, including breast cancer and osteosarcoma. However, its effect on human hepatocellular carcinoma (HCC) remains to be elucidated. The present study aimed to investigate the
Xiaohong Zhang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 50(6), 2086-2096 (2018-11-12)
Ganoderic acid A (GAA) isolated from Ganoderma lucidum, shows various benefit activities, such as anti-tumor activity, anti-HIV activity and hepatoprotective activity. However, the potential effects of GAA on hypoxia-induced injury of cardiomyocytes are still unclear. In this study, we aimed
Bingji Ma et al.
North American journal of medical sciences, 3(11), 495-498 (2012-03-01)
Recently a series of triterpenoids were isolated from ganoderma spores and have drawn the attention of chemists and pharmacists. The aim of this review is to summarize the triterpenoids and their bioactivities of ganoderma spores. The chemical and biological literatures