Merck
23245-U
Supelco
セプタム、PTFE/シリコン
PTFE/silicone, septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., pkg of 144 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE face
PTFE septum face (PTFE 0.010" thick)
PTFE/silicone
silicone body
包装
pkg of 144 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
22 mm
セプタム直径×厚み
22 mm × 0.100 in.
適合性
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, PTFE/Silicone (septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in.) are compatible with a large amber screw top 240 mL bottle caps. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)