Merck
27146
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 13 mm × 0.010 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE liner
white PTFE
詳細
Oversized for better sealing ability.
包装
pkg of 100 ea
直径×厚み
13 mm × 0.010 in.
適合性
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cap liner, PTFE may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)