Merck
Z291722
Supelco
2 mL標準口径バイアル用インサート、内径4.6 mm
size 0.10 mL, glass (conical), O.D. × H 5 mm × 29 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
glass (conical)
包装
pkg of 200 ea
外径 × H
5 mm × 29 mm
サイズ
0.10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)