Merck
SU860078
Supelco
穴を開けられるPTFE/シリコーンセプタムとスクリューキャップとの組合せ
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, red PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
別名:
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
black polypropylene hole cap
red PTFE/silicone
特徴
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
セプタム厚
1.5 mm
フィッティング
thread for 13-425
適合性
for use with 4 mL vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)