物質
white PTFE/silicone
包装
pkg of 1000 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
11 mm
直径×厚み
11 mm × 0.075 in.
適合性
for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)