特徴および利点
- 生存細胞の最適な回収
- 血液細胞タイプの選択的分離が可能
- 細胞変形を防止
- 細胞生存能力を保存
- 外部からの細胞干渉がほとんどない
- 優れたバッチ間性能再現性
- 滅菌ろ過済みおよび内毒素検査済み
- 遮光した場合に2~8°Cで少なくとも2年間安定
原理
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
10831-PH:
10831-100ML:4548173373454
10831-PROC:
10831PROC:
10831-VAR:
10831-6X100ML:4548173373461
10831-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
プロトコル
This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.