Merck
F4375
Sigma-Aldrich
Ficoll® PM 400
Type 400
別名:
ポリスクロース 400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
タイプ
Type 400
品質水準
フォーム
powder
spray-dried
光学活性
[α]20/D 56.5°, c = 1% (w/v) in water
white to off-white
溶解性
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ficoll 400は、スクロースとエピクロロヒドリンの共重合化によって生成された、高分岐ポリマーです。 Ficoll 400は、完全に非イオン性です。 Ficoll 400は、その水酸基の多さから、極めて親水性であり水溶性です。 Ficoll 400の最も一般的なアプリケーションは、真核細胞、オルガネラ、および細菌細胞の分離のための、密度勾配メディウムとしての使用です。1.2 g/mLまでの密度幅が得られます。 また、他の様々なアプリケーションにも使用されます。
アプリケーション
Ficoll® PM 400は、ジアトリゾ酸ナトリウム(Paque)と共に使用され、細胞やオルガネラ、特に血液由来のリンパ球や単球の分離に使用される、Ficoll-Paque密度混合物を生成します。高分子クラウディング(MMC)システムおよび構成の開発、評価、使用のための、組織エンジニアリングや高分子コンフォメーション研究に使用できます。Ficoll PM-400は、細胞の凍結-乾燥研究に使用されることがあります。
細胞の分離や細胞小器官の単離に使用します。
特徴および利点
分子量が大きく、透析可能な材料の量が少ないため、Ficollは細胞膜に対する透過性がスクロースよりもかなり低いです。 そのため、Ficollグラジエントでは、スクロースグラジエントに比べて、より低密度での細胞の回収を見込むことができます。Ficollにおける分離は、その低い膜透過性と浸透圧から、通常、細胞の機能や形態をより良好に保存します。
その他情報
ショ糖の非イオン性合成高分子。
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
調製ノート
濃度50%(w/v)の水溶液を得ることができます。 Ficollは、一定速度の撹拌と共にゆっくりと添加してください。
Sigmaは10 mLの脱イオン水への1 gのFicoll 400の溶解を試し、透明からややかすんだ、無色から薄黄色の溶液を得ています。 Ficollは、アルカリおよび中性溶液中で安定です。pH値が3以下の場合、高い温度では特に、速やかに加水分解されます。 Ficollは、中性のpHにおいて、110oCで30分間のオートクレーブによって滅菌できます。 強力な酸化剤および還元剤は避けてください。
法的情報
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F4375-100G:4548173196497
F4375-50G:
F4375-EW:
F4375-500G:4548173196527
F4375-VAR:
F4375-25G:4548173196510
F4375-250G:
F4375-10G:4548173196503
F4375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Imen Jaballi et al.
International journal of biological macromolecules, 123, 1267-1277 (2018-12-07)
The present study aims to investigate the physicochemical and the structural features of polysaccharide isolated from the red marine macro alga Chondrus canaliculatus (C.C.P) using FT-IR, gel filtration high-pressure chromatograph, HPLC-FID and solid state 13C NMR analysis. C.C.P was even
Chinmayee Sethy et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 146(1), 245-259 (2019-10-17)
In the present study, we have systematically examined the clinical significance of Nectin-4 (encoded by the PVRL-4 gene), a marker for breast cancer stem cells (CSCs), in cancer metastasis and angiogenesis using a variety of human specimens, including invasive duct
Selective Expansion of CD34+ Cells from Mouse Bone Marrow Cultured on LH/P MP-Coated Plates with Adequate Cytokines.
Kishimoto S, Ishihara M, Kanatani Y, et al.
Journal of Tissue Engineering, 2, doi: 10-doi: 10 (2011)
Samuel G Rodriques et al.
Science (New York, N.Y.), 363(6434), 1463-1467 (2019-03-30)
Spatial positions of cells in tissues strongly influence function, yet a high-throughput, genome-wide readout of gene expression with cellular resolution is lacking. We developed Slide-seq, a method for transferring RNA from tissue sections onto a surface covered in DNA-barcoded beads
Fahad M Almajid
Indian journal of pathology & microbiology, 54(4), 775-781 (2012-01-12)
Seronegative brucellosis is occasionally encountered in clinical practice especially in localized disease where diagnosis is reached mainly through positive blood culture. Cellular immune responses are pivotal for protection against intracellular bacteria such as Brucella. This study was performed to evaluate