詳細
「5イン1」はチューブの5つのサイズに適合し、両側に同じサイズのチューブを接続するか、その範囲内のあらゆる組み合わせに対するレデューサーとして機能します。流れを妨げないために不要な長さを切り落とすと、内径がノッチのサイズとともに広がります。成型したPP製コネクターは121°C(250°F)で蒸気オートクレーブ可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック