特徴
for tubing i.d. 0.25
メーカー/製品名
Bel-Art
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 漏れを防ぐスライドロックを備えたクロムめっき真鍮コネクター
- 外れると自動的に閉鎖
- 末端のホースバーブにより、屈曲性のチューブも接続可能
- 温度82°C(180°F)以下、圧力250 psi以下、真空度30 μm以下の条件に対応
- Derlin®バルブにより確実な操作が可能
- 医療機器のほか一般的な工業機器における通液チューブ、通気チューブに最適
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
STAT-O-LOK is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)