Merck
ACE585306
Ace-Safe® tubing connector, UHDPE
#7 to 1/4 in. I.D. tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NB.79
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 5853-06
パラメーター
-20-110 °C temp. limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tubing connector, used to connect flexible tubing (1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 3/4 in., 1 in. I.D.) to #7, #11, #15 or #25 Ace-Thred for easy, safe connect/disconnect. Nylon bushing slides over serrated end and secures PP connector in thread with silicone O-ring in front groove to make compression seal. With tubing attached at serrated end, un-thread bushing and connector is removed from thread.
法的情報
Ace-Safe is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)