安全性情報
58705
Tube Fitting, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm, (mixed colors)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
物質
(mixed colors)
stainless steel washer
包装
pkg of 12 ea
フィッティング
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm
適合性
for use with 1/16 in. (1.5mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fittings and washers included.
  • Chemically inert
  • Zero dead volume, small bore
  • Autoclavable
  • 500 psi (35 kg/cm3) pressure rating
法的情報
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5