Merck
58721
チューブアダプター
1/4-28 male UNF, female Luer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
物質
Kel-F (CTFE)
詳細
for chromatography applications
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
VICI Valco® CFLAPFA
フィッティング
female Luer
1/4-28 male UNF
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Female adapter (1/16" I.D.) connects syringe to ¼"-28 threaded tubing or adapter.
Tubing adaptor is a national pipe thread taper made up of stainless steel which is used to connect a female adaptor. It may be used to connect capillary tubes in HPLC, GC etc.
アプリケーション
Tubing adaptor was used in solid phase extraction.
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
C Brede et al.
Food additives and contaminants, 21(11), 1115-1124 (2005-03-15)
Migration of aniline from polyamide cooking utensils was investigated. Aniline was found to originate from the application of black colorant in the polyamide 66 raw material. Analysis of polyamide raw material revealed an aniline concentration of 121 +/- 13 mg