安全性情報
55071
チューブアダプター
1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
PEEK adapter (one-piece design)
詳細
for chromatography applications
包装
pkg of 1 ea
直径
0.030 in.
フィッティング
1/4-28 female (flat-bottom)
10-32 male (standard)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)