Merck
Z104353
Sigma-Aldrich
Tubing quick-disconnects
for tubing i.d., 1/4 ‑ 5/16 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
物質
PE
特徴
for tubing i.d. 1/4 ‑ 5/16 in.
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H19728-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Consists of two serrated connectors which are joined securely through a male-female center taper. Connector of one size can be interchanged with other sizes to produce reducing combinations.
  • Easy-to-assemble barbed connectors require no tools
  • Ideal for use with flexible tubing
  • Handy on lines that require frequent disconnection
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6