Merck
W356506
Sigma-Aldrich
D-ジヒドロカルボン、異性体混合物
≥97%, FCC, FG
別名:
p-Menth-8-en-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
FEMA番号:
3565
EC Number:
欧州評議会番号:
11703
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.128
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]20/D +16°, neat
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caraway; herbaceous; minty; woody; ethereal; spicy; camphoraceous
SMILES記法
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI Key
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W356506-100G:
W356506-100G-K:
W356506-1KG:
W356506-SAMPLE:
W356506-1KG-K:
W356506-5KG:
W356506-SAMPLE-K:
W356506-BULK-K:
W356506-VAR-K:
W356506-5KG-K:
W356506-1DRUM-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)