Merck
218286
Sigma-Aldrich
(+)-Dihydrocarvone, mixture of isomers
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
蒸気密度
5.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.06 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]22/D +17°, neat
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
InChI Key
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(+)-Dihydrocarvone (mixture of isomers) is a monoterpenoid compound, mainly used as a building block to prepare sesquiterpenes.
アプリケーション
The N-functionalization of dihydrocarvone forms imine derivatives, which are synthons for preparing N-heterocycles.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
218286-100G:
218286-BULK:
218286-VAR:
218286-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
N-functionalization of dihydrocarvone: Obtaining aminocyclohexane derivatives and their spectrometric study.
Kouznetsov VV and Stashenko EE.
Journal of the Chilean Chemical Society, 50(3), 559-563 (2005)
Hyo-Rim Lee et al.
Journal of economic entomology, 110(2), 552-557 (2017-02-07)
We evaluated the repellent activity of 12 Apiaceae plant essential oils and their components against male and female adult German cockroaches, Blattella germanica L., to find new natural repellents. Of all the plant essential oils tested, ajowan (Trachyspermum ammi Sprague)