安全性情報
8.43788
Sigma-Aldrich
1,8-Cineole
for synthesis
別名:
1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo(2,2,2)-octane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
207-431-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
2480 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1.5 °C
転移温度
flash point 49 °C
溶解性
3.5 g/L
密度
0.925 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1[C@@]2(CC[C@H](C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI Key
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体