Merck
W244201
Sigma-Aldrich
レブリン酸エチル
≥98%, FCC, FG
別名:
4-オキソペンタン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
144.17
FEMA番号:
2442
Beilstein:
507641
EC Number:
欧州評議会番号:
373
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.435
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; melon; fruity; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W244201-25KG:
W244201-SAMPLE-K:
W244201-10KG-K:4548173917245
W244201-1KG-K:4548173917252
W244201-BULK:
W244201-VAR-K:
W244201-VAR:
W244201-1KG:
W244201-5KG:
W244201-BULK-K:
W244201-10KG:
W244201-5KG-K:4548173917276
W244201-25KG-K:4548173917269
W244201-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hanjin Im et al.
Bioresource technology, 193, 386-392 (2015-07-06)
This work addresses an unprecedented way of co-producing biodiesel (FAEE) and valuable chemicals of ethyl levulinate (EL), ethyl formate (EF) and diethyl ether (DEE) from wet in situ transesterification of microalgae. EL, EF, and DEE were significantly produced up to