Merck
W343706
Sigma-Aldrich
3-メチルペンタン酸
≥98%, FG
別名:
(±)-3-メチル吉草酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
116.16
FEMA番号:
3437
Beilstein:
1720696
EC Number:
欧州評議会番号:
10149
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.056
NACRES:
NA.21
官能:
cheese; pungent; sour
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cheese; pungent; sour
SMILES記法
CCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 嗅覚共受容体 Ir8a が、スズメガの幼虫の糞を介した競争回避を支配:昆虫の行動における 3-メチルペンタン酸の生態学的役割について考察し、生態系におけるコミュニケーションと生存戦略におけるその自然な機能についての洞察を提供しています(Zhang et al., 2019)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W343706-BULK-K:
W343706-SAMPLE-K:
W343706-SAMPLE:
W343706-100G-K:4548173978017
W343706-1KG-K:4548173978024
W343706-VAR-K:
W343706-25G:
W343706-25G-K:4548173978031
W343706-1KG:
W343706-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yoshifumi Fujita et al.
Journal of receptor and signal transduction research, 27(4), 323-334 (2007-09-22)
Dresden G protein-coupled receptor (D-GPCR) is one of orphan G protein-coupled receptors (GPCR). Here we report the identification of the ligands and the characterization of D-GPCR. We investigated over 5000 compounds to evoke the response mediated by D-GPCR and identified
W E Mitch et al.
The Biochemical journal, 222(3), 579-586 (1984-09-15)
The effects of leucine, its metabolites, and the 2-oxo acids of valine and isoleucine on protein synthesis and degradation in incubated limb muscles of immature and adult rats were tested. Leucine stimulated protein synthesis but did not reduce proteolysis when